missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XPG Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200066315 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18659661 100 μg 100 Mikroliter
18677714 50 μg 50 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18659661

Marke: Novus Biologicals NBP297984100ul

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

XPG Polyclonal antibody specifically detects XPG in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen XPG
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.0)
Gen-Alias COFS3, DNA excision repair protein ERCC-5, DNA repair protein complementing XP-G cells, EC 3.1, ERCM2, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementationgroup 5, excision repair protein, xeroderma pigmentosum complementation group G protein, Xeroderma pigmentosum group G-complementing protein, xeroderma pigmentosum, complementation group G, XPGC, XPG-complementing protein, XPGUVDR
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human XPG fragment.
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, DNA Repair, Nucleotide Excision Repair
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2073
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.