Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Elektronische Mehrkanalpipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12690905 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
15 bis 300 μl
5 bis 100 μl
50 bis 1.200 μl
Anzahl Kanäle:
8
12
Farbe:
Gelb
Grün
Mittelgrau
Orange
Schritten:
0,01 μL
0,1 μl
0,2 μl
1 μl
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Anzahl Kanäle Farbe Schritten unitSize
12690905 50 bis 1.200 μl 12 Grün 1 μl 1 Stück
10763957 0,5 bis 10 μl 8 Mittelgrau 0,01 μL 1 Stück
10655535 0,5 bis 10 μl 12 Mittelgrau 0,01 μL 1 Stück
10586095 5 bis 100 μl 8 Gelb 0,1 μl 1 Stück
10044384 5 bis 100 μl 12 Gelb 0,1 μl 1 Stück
10439734 15 bis 300 μl 8 Orange 0,2 μl 1 Stück
10665535 15 bis 300 μl 12 Orange 0,2 μl 1 Stück
10645535 50 bis 1.200 μl 8 Grün 1 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 12690905 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4861000171
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eliminate potential error risks associated with manual pipetting with these pipettes. Eppendorf™ Xplorer™ Electronic Pipettes provide precisely adjustable parameters, reproducible and accurate results. Experience fatigue-free pipetting and maintain full control over pipetting procedures.
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
  • Elektronische Einzel-, 8- und 12-Kanal-Pipetten zur Aspiration und Abgabe von Flüssigkeitsvolumina ab 0,5 ml μL bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkegel (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Anzahl Kanäle 12
Produktlinie Xplorer
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 50 bis 1.200 μl
Schritten 1 μl
Menge Je 1
Länge (metrisch) 320 mm
Breite (metrisch) 160 mm
Höhe (metrisch) 100 mm