Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Mehrkanal-Inzahlungnahmepipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15260765 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Kanäle:
8
12
Farbe:
Gelb
Grün
Mittelgrau
Orange
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Kanäle Farbe unitSize
15260765 8 Mittelgrau 1 Stück
15200775 12 Mittelgrau 1 Stück
15270765 8 Gelb 1 Stück
15210775 12 Gelb 1 Stück
15280765 8 Orange 1 Stück
15220775 12 Orange 1 Stück
15290765 8 Grün 1 Stück
15230775 12 Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15260765 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4861000570
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    925.00 €
    860.00 € / 1 Stück
    Sparen 65.00 €
    7% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eliminieren Sie potenzielle Fehlerrisiken, die mit dem manuellen Pipettieren mit Pipetten verbunden sind.
  • Elektronische Einzel-, 8- und 12-Kanal-Pipetten zur Aspiration und Abgabe von Flüssigkeitsvolumina von 0,005 bis 10 ml.
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Multifunktionswippschüttler
  • Auswahlknopf
  • Innovativer Auswerfer
  • Ergonomischer Anzeigewinkel, praktischer Griff
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkegel
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Mittelgrau
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit epT.I.P.S. Pipettenspitze (10 μL)
Grifftyp Ergonomisch
Material Kunststoff
Anzahl Kanäle 8
Programmierbar Schrittbasiert
Sterilität Unsteril
Typ Mehrkanalpipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettieren und Mischen
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Xplorer-Pipetten
Menge Je 1