Learn More
Descripción
- Elektronische Einkanalpipetten zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumina von 0,0005 bis 10 ml
- Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
- Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
- Multifunktionswippe, Auswahlrad, innovativer Auswurfmechanismus, ergonomischer Anzeigewinkel
- Komfortable Handhabung
- Leistungsstarker Akku
- Flexibles Ladekonzept
- Federbelasteter Spitzenkegel (außer 5 und 10 ml)
- Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
Especificaciones
Especificaciones
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S. |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Mittelgrau |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | epT.I.P.S. Pipettenspitze (10 ml) |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Kanäle | Einkanal |
| Programmierbar | Schrittbasiert |
| Sterilität | Unsteril |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?