Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Einkanal-Inzahlungnahmepipette
Artikelnummer. 15240765
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Mittelgrau
Orange
Türkis
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15240765 Violett 1 Stück
15200765 Mittelgrau 1 Stück
15210765 Gelb 1 Stück
15220765 Orange 1 Stück
15230765 Blau 1 Stück
15250765 Türkis 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15240765 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4861000554
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermüdungsfreies Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge
  • Elektronische Einkanalpipetten zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumina von 0,0005 bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippe, Auswahlrad, innovativer Auswurfmechanismus, ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkegel (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Violett
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit epT.I.P.S. Pipettenspitze (5 ml)
Material Kunststoff
Anzahl Kanäle 1
Programmierbar Schrittbasiert
Sterilität Unsteril
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 0,2 bis 5 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettieren und Mischen
Zur Verwendung mit (Geräte) Eppendorf Xplorer-Pipetten
Menge Je 1