Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Einkanal-Inzahlungnahmepipette
Artikelnummer. 15250765
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Mittelgrau
Orange
Türkis
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15250765 Türkis 1 Stück
15200765 Mittelgrau 1 Stück
15210765 Gelb 1 Stück
15220765 Orange 1 Stück
15230765 Blau 1 Stück
15240765 Violett 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15250765 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 4861000562
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 €
    583.00 € / 1 Stück
    Sparen 47.00 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ermüdungsfreies Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge
  • Elektronische Einkanalpipetten zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumina von 0,0005 bis 10 ml
  • Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
  • Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
  • Multifunktionswippe, Auswahlrad, innovativer Auswurfmechanismus, ergonomischer Anzeigewinkel
  • Komfortable Handhabung
  • Leistungsstarker Akku
  • Flexibles Ladekonzept
  • Federbelasteter Spitzenkegel (außer 5 und 10 ml)
  • Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kompatible Spitzen epT.I.P.S.
Verstellbarer Spitzenabstand Nein
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Türkis
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Zur Verwendung mit epT.I.P.S. Pipettenspitze (10 ml)
Material Kunststoff
Anzahl Kanäle Einkanal
Programmierbar Schrittbasiert
Sterilität Unsteril
Typ Elektronische Pipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 ml