Beschreibung
Xplorer™ sowie eine elektronische Mehrkanalleitung mit einem intuitiv zu bedienenden System, das für einfache Handhabung, Präzision und Reproduzierbarkeit ausgelegt ist.
Ermöglicht die Ausführung zusätzlicher, denkender Anwendungen, einschließlich: Ansaugen, Verdünnen, sequentielles Abgeben und reversiertes Pipettieren. Außerdem werden Verzögerungen aufgrund komplizierter Programmierung und/oder unflexibler Prozesse vermieden. Präzise einstellbare Parameter, maximale Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, ermüdungsfreies Arbeiten und gleichmäßige und volle Kontrolle über die Pipettierprozesse.
- Multifunktionswippschüttler: „Oben ist Oben, unten ist unten™ “
- Einfache Auswahl aller Funktionen mit dem praktischen Einstellrad
- Betrieb in der Sprache Ihrer Wahl
- Übersichtlich angeordnetes Farbdisplay, keine Untermenüs, Hilfefunktion
- Innovativer Wippschüttler: Wenn die Spitze abgeworfen wird, kehrt der Kolben automatisch in die Nullstellung zurück
- EIN-/AUS-Taste: Schaltet die Pipette bei längerer Inaktivität aus
- Zu den weitere Anwendungen gehören Absaugen, Verdünnen, sequentielles Dispensieren und Rückwärtspipettieren
- Programmierung: Einmalige Programmierung von Sequenzen zur einfacheren Handhabung komplexer Prozesse
- Individuelle Fixvolumen-Einstellung: Das gewünschte Volumen kann gespeichert werden
- Passwortschutz: Schutz vor Programmierung und Anpassung
- Individuelle Geschwindigkeitsregelung: Stellt die Parameter auf Ihre gewünschte Arbeitsdrehzahl ein
- Erinnerungsfunktion für die Wartung des Pipettierers, je nach gewünschter Zeit oder Nutzungshäufigkeit
- Die Spitzen ruhen immer in der gleichen Position
- Volumen und Geschwindigkeit exakt und reproduzierbar einstellbar
- Einstellbar auf Ihre Arbeitsumgebung und Anforderungen
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Ergonomie
- Perfekt ausgewogen
- Optimal abgewinkelter Pipettierkopf
- Verbesserte Ansicht und hochauflösende Anzeige
- Federbelasteter Spitzenkonus liefert maximale Dichtheit
- Pipettieren von Flüssigkeiten (manuell oder automatisch)
- Dispensieren (zeitgesteuert oder manuell)
- Pipettieren und Mischen
Spezifikation
Spezifikation
| Akkutyp | Lithium-Ion |
| Farbe | Grün |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Xplorer Plus |
| Programmierbar | Ja |
| Typ | Elektronische Pipette |
| Volumen (metrisch) | 50 bis 1.200 μl |
| Display | LCD |
| Fingerhandschuh | Ergonomisch |
| Mehr anzeigen |