Learn More
Tork Xpress™ Komprimierte, weiche, mehrfach gefaltete Handtücher H2
Artikelnummer. 30057827 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30057827 Weiß 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30057827 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 100888
Menge Preis
1 130.55 € / 12 Stück
72 117.50 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit diesen weichen und saugfähigen Handtüchern genießen die Gäste ein erstklassiges Erlebnis.
  • Bieten Sie Ihren Gästen in gehobenen Etablissements zusätzlichen Komfort mit diesen weichen, dicken und großen Handtüchern.
  • Reduzieren Sie den Verbrauch von Papierhandtüchern in Ihren Waschräumen und verbessern Sie die Hygiene durch die Einzelentnahme.
  • Weniger Abfall und höhere Kosteneinsparungen – diese Handtücher sind schnelltrocknend und saugfähig, sodass Gäste weniger davon benötigen.
  • Maximieren Sie Ihren Platz – verwenden Sie diese komprimierten Papierhandtücher mit dem kompakten Tork Xpress™ Spender in Waschräumen mit geringer bis mittlerer Besucherzahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mehrfach gefaltetes Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 12,68 in.
Länge (metrisch) 32.2 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,35 in.
Breite (metrisch) 21.2 cm
Farbe Weiß
Lage 2-ply