Learn More
Tork Xpress™ Extraweiche, mehrfach gefaltete Handtücher H2
Artikelnummer. 30243793 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
21 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243793 Weiß 21 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243793 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 100297
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bieten Sie Ihren Gästen mit dem großen und extra weichen Premium-Handtuch optimalen Komfort und ein hervorragendes Händetrocknen. Tork Xpress Extraweiche, mehrfach gefaltete Handtücher, die sanft zu den Händen sind und sich hochwertig anfühlen.
  • Bieten Sie Ihren Gästen zusätzlichen Komfort mit diesen dicken und weichen Handtüchern.
  • Verbessern Sie die Hygiene durch berührungslose Einzelentnahme – Verwendung mit dem H2 Tork Handtuchspender mit Elevation- oder Image-Design.
  • Hinterlassen Sie einen bleibenden Eindruck bei Ihren Gästen – unsere großen Papierhandtücher zeichnen sich durch hohe Tissue-Qualität aus und sorgen für ein erstklassiges Erlebnis.
  • Die Umwelt schonen und Kosten senken – Gäste werden weniger dieser Hochleistungshandtücher verbrauchen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mehrfach gefaltetes Handtuch
Länge (angloamerikanisch) 13,39 in.
Länge (metrisch) 34 cm
Breite (angloamerikanisch) 8,35 in.
Breite (metrisch) 21.2 cm
Material Papier
Zertifizierung/Konformität EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001
Farbe Weiß
Lage 2-ply
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EU-Umweltzeichen FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Produktkettenzertifizierung, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001