Learn More
Tork Tork Xpress™ weiche Multifold-Handtücher Weiß H2, Premium, 2-lagig, QuickDry, 21 x 110 Tücher, 100288
Alle ansehen Tork ProdukteBeschreibung
- Mit diesen dicken, weichen Einmalhandtüchern schenken Sie Gästen in eleganten Einrichtungen extra Komfort
- Die berührungslose Einzeltuchentnahme der Tork H2 Handtuchspender im Elevation oder Image Design verbessert die Hygiene
- Weniger Abfall und größere Ersparnis – die Papiertücher sind besonders saugfähig, sodass Gäste weniger verbrauchen
- Engagieren Sie sich für den Umweltschutz mit diesen Papierhandtüchern, die das FSC und EU Ecolabel tragen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Multi-fold Hand Towel |
| Länge (angloamerikanisch) | 13.39 in. |
| Länge (metrisch) | 34 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.35 in. |
| Breite (metrisch) | 21.2 cm |
| Material | Paper |
| Zertifizierung/Konformität | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 |
| Farbe | Weiß |
| Lage | 2-ply |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EU Ecolabel, FSC MIX Credit, ISO 50001, FSC Chain-Of-Custody, OHSAS 18001, HACCP, EMAS, ISO 9001, ISO 14001 |