missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
XRCC2 Polyclonal antibody specifically detects XRCC2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | XRCC2 |
| Konjugat | mFluor Violet 450 SE |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Regulatorischer Status | RUO |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?