Learn More
Invitrogen™ XRCC2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (1T9D5)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
185.00 € - 457.00 €
Spezifikation
Antigen XRCC2
Klon 1T9D5
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Western Blot
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30283504
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558007
20 μL
185.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
30284723
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558008
100 μL
457.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: MCSAFHRAES GTELLARLEG RSSLKEIEPN LFADEDSPVH GDILEFHGPE GTGKTEMLYH LTARCILPKS EGGLEVEVLF IDT.
The x-ray repair cross-complementing (XRCC) proteins are responsible for efficiently repairing and maintaining genetic stability following DNA base damage. These genes share sequence similarity with the yeast DNA repair protein Rad5. XRCC2 and XRCC3 are both involved in maintaining chromosome stability during cell division. XRCC2 is required for efficient repair of DNA double-strand breaks by homologous recombination between sister chromatids, and XRCC3 interacts directly with Rad51 to cooperate with Rad51 during recombinational repair.
Spezifikation
Spezifikation
XRCC2
1 mg/mL
ELISA, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
O43543, Q9CX47
499966, 57434, 7516
Recombinant protein (or fragment)
Antibody
1T9D5
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
XRCC2
4921524O04Rik; 8030409M04Rik; DKFZp781P0919; DNA repair protein XRCC2; FANCU; RAD51; RecA; recA/RAD51 family protein; RGD1564823; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 2; X-ray repair cross complementing 2; X-ray repair cross complementing protein 2; X-ray repair cross-complementing protein 2; Xrcc2
XRCC2
Primary
Protein A