missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

XRCC5/Ku80 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16895994 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16895994 150 μL 150 Mikroliter
16806004 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16895994

Marke: Proteintech 163891AP150UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Required for activation of ATM following ionizing radiation. May act by regulating dephosphorylation of ATM.

Spezifikation

Antigen XRCC5/Ku80
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen XRCC5
Gen-Zugriffsnummer P13010
Gen-Alias 86 kDa subunit of Ku antigen, CTC85, CTCBF, DNA repair protein XRCC5, G22P2, KARP 1, KARP1, Ku80, Ku86, KUB2, NFIV, Nuclear factor IV, Thyroid lupus autoantigen, TLAA, XRCC5
Gensymbole XRCC5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen XRCC5/Ku80 Fusion Protein Ag9454
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 150 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7520
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.