Learn More
XRN2 Antibody (OTI5F4), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen XRN2
Klon OTI5F4
Verdünnung Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306353
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44953-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306538
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44953-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
XRN2 Monoclonal antibody specifically detects XRN2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
XRN2
Western Blot 1:500-2000, Immunohistochemistry 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
22803
IgG2b
>95%
Antibody
OTI5F4
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
5'-3' exoribonuclease 2, DHM1-like protein, Dhm1-like protein (mouse homolog), DHP protein, EC 3.1.13, EC 3.1.13.-
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 677-779 of human XRN2(NP_036387) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.