Learn More
XRP44X, TRC
Artikelnummer. 30450031
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450031 100 mg 100 Milligramm
30448948 10 mg 10 Milligramm
30456506 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450031 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX750960100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 729605-21-4
Summenformel C21H21ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 380.87
IUPAC-Name [4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(5-Methyl-2-Phenylpyrazol-3-yl)Methanon
SMILES Cc1cc(C(=O)N2CCN(CC2)c3cccc(Cl)c3)n(n1)c4ccccc4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3-Chlorophenyl)-4-[(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)carbonyl]piperazine
Menge 100 mg
Synonym XRP44X, 4-(3-Chlorophenyl)-1-piperazinyl](3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanone, XRP 44X, [4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl](5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-yl)methanone, [4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]-(5-methyl-2-phenylpyrazol-3-yl)methanone
InChI-Formel InChI=1S/C21H21ClN4O/c1-16-14-20(26(23-16)18-7-3-2-4-8-18)21(27)25-12-10-24(11-13-25)19-9-5-6-17(22)15-19/h2-9,14-15H,10-13H2,1H3
Formelmasse 380.1404