Learn More
Corning™ XT Einfrierkern für Kühlbox™ XT Workstation
Ermöglicht eine kontinuierliche, ununterbrochene Kühlung. Corning™ XT Einfrierkern für CoolBox™ XT Workstation bietet eine Kühlquelle in CoolBox XT Workstation, wenn das thermoleitfähige CoolRack oder CoolSink Röhrchen- und Plattenmodul auf der Oberseite platziert wird.
Marke:  Corning™ 432082
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 15572851
  • 240.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
11-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält die gefrorene Probe für über 8 Stunden bei geschlossenem Deckel unter 0 °C und ohne Deckel für über 5 Stunden.
  • Stellen Sie den Gefrierkern in das −20 °C-Tiefkühlgerät. Lassen Sie ihn dort mindestens 12 Stunden lang oder, für einen schnelleren Start.
  • platzieren Sie ihn im −80 °C-Tiefkühlgerät für mindestens 6 Stunden und anschließend in der CoolBox XT-Basis, wenn einsatzbereit
Spezifikation
Spezifikation
XT Einfrierkern
1
Aufrechterhaltung der Probentemperatur
16.2 x 12.1 x 6.1 cm (6.3 x 4.7 x 2.1 Zoll)
Blue
1/Cs.
CoolBox XT Workstation