missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ XTend Nitril-Handschuhe

Artikelnummer. 30057388 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
30057388 Extraklein 50 Stück
30057387 Groß 50 Stück
30057391 Mittel 50 Stück
30057389 Klein 50 Stück
30057390 Extragroß 50 Stück
5 options

Artikelnummer. 30057388

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Edge

XTend Nitrilhandschuhe sind Einweghandschuhe mit langen Manschetten, die Komfort und überlegenen Schutz vor Chemikalienspritzern für eine Vielzahl von Verwendungszwecken bieten.

  • XTend Nitrilhandschuhe sind Einweghandschuhe mit langen Manschetten, die Komfort und überlegenen Schutz gegen Chemikalienspritzer bei verschiedenen Anwendungen bieten.
  • Verlängerte Manschette
  • Nicht sterile, nicht gepuderte Handschuhe
  • Strukturierte Fingerspitzen sorgen für guten Griffigkeit
  • Schutzhandschuhe vom Typ B
  • PSA-Kategorie III
  • Beidseitig tragbar

Spezifikation

Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor, Industrie
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5,51 Millionen
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,94 Mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Extraklein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,94 Mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell XTend Nitril-Handschuhe
Menge 50 pcs
Länge (angloamerikanisch) 11,42 in.
Länge (metrisch) 290 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.