Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS Antistatischer Einweg-Schutzanzug T5/6 Weiß
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058371
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058371 S 25 Stück
30058221 M 25 Stück
30058166 L 25 Stück
30058164 XL 25 Stück
30058186 2XL 25 Stück
30058262 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058371 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2503.400.004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Xtreme SMS 50 Anti-Static Der Einweg-Schutzanzug verfügt über eine elastische Kapuze, elastische Bündchen an den Knöcheln, ein Strickbündchen und einen Zwei-Wege-Reißverschluss mit einer Klebelasche zum Verschließen des Reißverschlusses.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Einweg-Schutzanzug
  • Material: 50 g/m² atmungsaktiv SMS Stoff
  • Merkmale:
    • Anti-Static Schutz
    • Elastische Kapuze, Rückenpartie und Knöchelbereich
    • Strickbündchen
    • Zwei-Wege-Reißverschluss mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung
    • Silikon- und latexfrei
    • PFAS-frei
    • Wird ohne Brustetikett geliefert
Der Chemsplash Xtreme SMS 50 Anti-Static Der Einweg-Schutzanzug besteht aus atmungsaktivem Material. SMS Das Gewebe wurde chemisch behandelt, um einen antistatischen Schutz gemäß der Norm EN 1149-5:2008 zu gewährleisten. Es erfüllt außerdem die Anforderungen der Kategorie III Typ 5 und 6. Mit Merkmalen wie einer elastischen Kapuze, elastischen Bündchen an den Knöcheln, gestrickten Ärmelbündchen und einem Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klebeabdeckung bietet sie hervorragenden Tragekomfort und robusten Schutz vor Chemikalienspritzern und gefährlichen Partikeln.
Sicherheitsstandards: EN13982-1: TYP 5, EN13034: TYP 6, EN1149-5: ANTISTATISCH
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe S
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Strick
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Antistatisch
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine