Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Coverall with BlueTaped Seams
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105902
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. 30058398
Marke: Chemsplash 2590.300.004
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
The Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall
  • 50GSM Breathable SMS Fabric
  • Fully Taped Seams
  • Elasticated 3 Pce Hood
  • Elasticated Cuffs & Ankles
  • Two Way Zip With Adhesive Zip Flap
  • Silicone and Latex Free
  • PFAS Free
  • Comes without the chest label
Description: The Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric, compliant to Cat III Type 5 and 6. It offers a robust and strong barrier to dry hazards and is especially suitable for prolonged periods of use due to its breathable properties. All seams are bound.
Spezifikation
Produkttyp Hooded Coveralls
Größe Small
Geschlecht Unisex
Material SMS Fabric
Farbe Blue
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastic
Knöchelform Elastic
Stulpenform Elastic
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type 3-panel
Verschlusstyp Ties
Saumtyp Taped
Sterilität Non-sterile
Widerstand Particle
Latexfrei Yes
Anzahl Taschen None