Learn More
Abcam XTT Natriumsalz, Tetrazoliumsalz, fest, 25 mg
Artikelnummer. 32120928 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32120928 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32120928 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab14631025mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tetrazoliumsalz für kolorimetrische Zelllebensfähigkeit und Proliferationstests.
  • Molekulargewicht: 673,53 g/mol
  • Form: Solide
  • Anwendungen: Verwendet in kolorimetrischen Tests zur Zelllebensfähigkeit und -proliferation. Die Spaltung von XTT durch Dehydrogenaseenzyme metabolisch aktiver Zellen ergibt ein hochgefärbtes, wasserlösliches Formazanprodukt.
  • Vorteile: Erfordert keinen Formazan-Kristalllösungsschritt, im Gegensatz zu MTT-Tests.
  • Anwendungsbeispiele: Wurde zur Beurteilung von Klappenverletzungen zur Untersuchung kryopreservierter Herzklappen verwendet.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei -20 °C lagern.
Detektionsstelle In-Lösungs-Erkennung
Form Kunststoff
Versandbedingung Umgebungstemperatur
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrat Dehydrogenase-Enzymsubstrat
Zielmolekül Dehydrogenase-Enzyme
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Menge 25 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolorimetrische Assays für Zelllebensfähigkeit und -proliferation, Klappenverletzungsbewertung für kryokonservierte Herzklappen