Learn More
XTT-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30457308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457308 50 mg 50 Milligramm
30456275 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457308 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX75093050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [4-methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxysodium
CAS 111072-31-2
Summenformel C22 H16 N7 Na O13 S2
Menge 50 mg
Synonym XTT Sodium Salt, Sodium 3'-[1-(Phenylaminocarbonyl)-3,4-tetrazolium]bis(4-methoxy-6-nitro)benzenesulfonic Acid, 2,3-Bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium Sodium Salt
InChI-Formel InChI=1S/C22H17N7O13S2.Na/c1-41-17-8-15(28(31)32)19(43(35,36)37)10-13(17)26-24-21(22(30)23-12-6-4-3-5-7-12)25-27(26)14-11-20(44(38,39)40)16(29(33)34)9-18(14)42-2;/h3-11H,1-2H3,(H2-,23,30,35,36,37,38,39,40);/q;+1/p-1
SMILES COc1cc(c(cc1[n+]2nc(nn2c3cc(c(cc3OC)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)O[Na])C(=O)Nc4ccccc4)S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name [4-Methoxy-5-[3-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfonatophenyl)-5-(phenylcarbamoyl)tetrazol-3-ium-2-yl]-2-nitrophenyl]sulfonyloxynatrium
Molekulargewicht (g/mol) 673.521
Formelmasse 673.015