Learn More
UVP UV-Lampen der Serie XX
Beschreibung
Die Röhren in den Lampenhalterungen sind austauschbar für Anwendungen, die unterschiedliche Wellenlängen erfordern.
- Bestellen Sie Röhren mit der gleichen Wattleistung wie die der Lampe
- Die Röhren sind mit 254 nm, 302 nm und 365 nm erhältlich
- Kurzwellige UV-Strahlung eignet sich für Sterilisation und Hygiene
- Langwellige/mittlere UV-Strahlung eignet sich für Fluoreszenz und Überprüfung
Spezifikation
Spezifikation
| Wirkleistung | 20 W |
| Wavelength | 254 nm |
| Beschreibung | Ersatz-UV-Röhre für Tischlampen der Serie XX |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterilisation und Hygiene |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tischlampe Modell XX-20 |
| Länge (angloamerikanisch) | 23 in. |
| Länge (metrisch) | 610 mm |
| Verpackungsmenge | Je 1 |
| Produkttyp | Ersatz-UV-Röhre |