Learn More
XY1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477858 10 mg -
16453807 50 mg 50 Milligramm
16410328 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477858 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY19714
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress XY1 is a very close analogue of SGC707 (a potent, selective, and non-competitive inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM), but XY1 is completely inactive.
XY1 is a very close analogue of SGC707 (a potent, selective, and non-competitive inhibitor of PRMT3 with IC50 of 31 nM), but XY1 is completely inactive.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material XY1
Physikalische Form Solid
CAS 1624117-53-8
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H19N3O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Löslichkeitsinformationen DMSO : 67.5 mg/mL (227.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC=C3C=CC=CC3=C2
Molekulargewicht (g/mol) 297.35
Formelmasse 297.35
Reinheit (%) 99.03%
Güte Research