missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xylazin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
- Es wurde zusammen verwendet, um eine schnelle und reversible Anästhesie bei Versuchstieren zu ermöglichen.
- Xylazin hat bei ketaminanästhesierten Tieren eine diuretische Reaktion ausgelöst, wahrscheinlich durch Aktivierung komplexer peripher und ZNSα2-adrenerger Rezeptorsysteme.
- Es ist ein Alpha-Agonist mit sedativen, schmerzlindernden und muskelrelaxanten Eigenschaften.
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 161 °C bis 171 °C |
| Farbe | Weiß |
| Verlust bei Trocknung | 0.0039 |
| Hinweise zum Prozentgehalt | 1,0018 |
| Summenformel | C12H17ClN2S |
| Menge | 5 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 6448471 |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich (50 mg/ml). |
| Physikalische Form | Pulver |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur