Learn More
Xylolcyanol FF, 10 g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11442306 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11442306 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11442306 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0521281710
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylene Cyanol FF
CAS 2650-17-1
Summenformel C25H27N2NaO6S2
MDL-Nummer MFCD00019481
InChI-Schlüssel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
IUPAC-Name Natrium-4-{[4-(Ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(Ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl}-3-sulfobenzol-1-sulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 538.61
Menge 10 g