Learn More
Xylolcyanol FF (Technische Qualität), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xylene Cyanol FF |
| CAS | 2650-17-1 |
| Summenformel | C25H27N2NaO6S2 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | C.I. Acid Blue 147, C.I. Acid Blue 147','Monosodium Salt, Xylene Cyanole FF, Acid Blue 147, Acidine Pure Blue C Extra, Albion Xylene Cyanol, C.I. 42135, Cyanol Extra, Disulphine Blue FFN 200, Erio Glaucine FFX, Kiton Pure Blue FF, Merantine Blue FF, Xylene Blue FF, Xylene Cyanole |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H28N2O6S2.Na/c1-5-26-22-11-7-18(13-16(22)3)25(19-8-12-23(27-6-2)17(4)14-19)21-10-9-20(34(28,29)30)15-24(21)35(31,32)33;/h7-15,26H,5-6H2,1-4H3,(H,28,29,30)(H,31,32,33);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)O[C@@H]1COP(O[Na])(O[Na])=O |
| IUPAC-Name | Natrium;4-[[4-(Ethylamino)-3-methylphenyl]-(4-ethylimino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden)methyl]-3-sulfobenzolsulfonat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 538.61 |
| Formelmasse | 538.1208 |