Learn More
Xylol Cyanol FF (Blaugrün Pulver/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10532965
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10532965 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10532965 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP56510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Farbstoff wird in elektrophoretischen Anwendungen verwendet, um die Migrationsposition von Nukleinsäurefragmenten zu markieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylene Cyanole FF
Schmelzpunkt 295°C
CAS 2650-17-1
Summenformel C25H27N2NaO6S2
MDL-Nummer MFCD00019481
InChI-Schlüssel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
IUPAC-Name sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
Molekulargewicht (g/mol) 538.61
Lambda max. 612 to 616nm
Formelmasse 538.61
Verlust bei Trocknung 10% max.
Güte Elektrophorese
Molarer Absorptionskoeffizient 30000 min.
Verpackung Glasflasche
Farbindex Nr. 42135
Farbe Grün
pH 3.8
Menge 10 g
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylene cyanol FF
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.