Learn More
Xylol, für den Gebrauch in der Elektronik (MOS), Fisher Chemical
Artikelnummer. 12656797 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
5 L
Verpackung:
Aluminiumkanister
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
5 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12656797 5 L Aluminiumkanister 5 Liter
10355960 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 12656797 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. X/0255/21
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
Summenformel C8H10
MDL-Nummer 77264
Spezifikation
Schmelzpunkt -34 °C
Farbe Farblos
Menge 5 L
Verpackung Aluminiumkanister
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 8 mbar bei 20 °C
Viskosität 0,6 mPaS bei 20 °C
Siedepunkt 136 °C
Formelmasse 106,17 g/mol