Learn More
Xylenecyanol FF, Farbstoffgehalt 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11497094 10 g 10 Gramm
11407104 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11497094 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21530.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.10 €
    45.65 € / 10 Gramm
    Sparen 5.45 €
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Xylene Cyanol FF is a tracking dye commonly used for nucleic acids. The compound has been used in both electrophoresis polyacrylamide and agarose gels for various evaluations including DNA sequencing. The compound has also been used in a mobility shift analysis of ssDNA. In addition, two highly sensitive spectrophotometric assays have been developed for the detection of platinum (IV) (sc-250738, Platinum(IV) chloride) and Chromium (sc-214714) with the use of Xylene Cyanol FF. As an organic dye-inactivated Sendai virus vaccine, Xylene Cyanol FF displayed strong protection against the virus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Xylol Cyanol FF ist ein Tracking-Farbstoff, der häufig für Nukleinsäuren verwendet wird. Die Verbindung wurde sowohl in Elektrophorese-Polyacrylamid- als auch Agarose-Gelen für verschiedene Evaluierungen, einschließlich DNA-Sequenzierung, verwendet. Die Verbindung wurde auch in einer Mobilitäts-Shift-Analyse von ssDNA verwendet. Darüber hinaus wurden zwei hochempfindliche spektralphotometrische Assays für den Nachweis von Platin (IV) (sc-250738, Platinum(IV)-Chlorid) und Chrom (sc-214714) mit Xylol Cyanol FF entwickelt. Als organischer farbstoffinaktivierter Sendai-Virusimpfstoff zeigte Xylol FF einen starken Schutz gegen das Virus.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2650-17-1
Summenformel C25H27N2NaO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 538.61
MDL-Nummer MFCD00019481
InChI-Schlüssel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonym Acid blue 147; C.I. 42135
IUPAC-Name sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenecyanol FF
Namenshinweis dye content 70%
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 538.61