Learn More
Xylenecyanol FF, Elektrophoresereagenz, Farbstoffgehalt 70  %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15440567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15440567 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
15430567 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15440567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66377.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2650-17-1 | C25H27N2NaO6S2 | 538.61 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2650-17-1
Summenformel C25H27N2NaO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 538.61
MDL-Nummer MFCD00019481
InChI-Schlüssel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
Synonym Acid Blue 147,C.I. 42135
IUPAC-Name sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenecyanol FF
Schmelzpunkt ∼295°C (decomposition)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Formelmasse 538.61
Reinheit (%) dye content 70%
Physikalische Form Pulver