Learn More
Xylol, 98 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11994441 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Metallfass
Unit Size:
1 Liter
25 Liter
5 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11994441 25 L Metallfass 25 Liter
10370394 1 L Glasflasche 1 Liter
10523193 5 L Kunststoff-Fass 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 11994441 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 383930250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00 €
    358.00 € / 25 Liter
    Sparen 32.00 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1330-20-7 , 100-41-4
Summenformel C8H10
MDL-Nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzene
Specifications
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt -34.0°C
Namenshinweis Pure
Dichte 0.8650g/mL
Menge 25 L
Flammpunkt 23°C
Verpackung Metallfass
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.01% max.
Prozentgehaltsbereich 98%
Relative Dichte 0.865
Strukturformel C6H4(CH3)2
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Wasser 0.05% max. (K.F.)
Siedepunkt 136.0°C to 140.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Xylenes
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.