Learn More
Xylenes, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xylenes |
| Dichte | 0.86g/mL at 25°C |
| Menge | 1 L |
| Explosionsgrenze | 0.07 |
| Flammpunkt | 25°C (77°F) |
| Strukturformel | C6H4(CH3)2 |
| Dampfdruck | 18 mmHg (37.7°C) |
| UN-Nummer | UN1307 |
| Formelmasse | 106.17g/mol |
| Güte | ACS/puriss. P. A |