Learn More
Xylenes, puriss. p.a., ACS reagent, Honeywell
Artikelnummer. 15694080
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
25 L
144 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
144 Stück
2.50 Liter
25 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 15694080
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 3381725L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
MDL-Nummer MFCD00077264
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenes
Dichte 0.86g/mL at 25°C
Menge 25 L
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25°C (77°F)
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck 18 mmHg (37.7°C)
UN-Nummer UN1307
Formelmasse 106.17g/mol
Güte ACS/puriss. P. A