Learn More
Xylole (gesamt) 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315875 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30315875 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011025ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylene (all isomers)
CAS 1330-20-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Xylene (all isomers)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8H10
Konzentration 2000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Dimethylbenzene, Entellan New, Xylol, ZEP-RD;
InChI-Formel InChI=1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1.CC2=CC=CC=C2C.CC3=CC=C(C)C=C3
IUPAC-Name m-Xylol--o-Xylol--p-Xylol (1/1/1)
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 106.16
Menge 1 mL
Formelmasse 106,08 g/mol