Learn More
Xylenolorange-Tetranatriumsalz, Indikator für die Metalltitration, Honeywell Fluka™
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xylol orangefarbenes Tetranatriumsalz |
| Schmelzpunkt | 195 °C |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 760.58 mol |
| Verpackung | Glasflasche |
| Farbe | Braun |
| Menge | 1 g |
| Physikalische Form | Pulver oder Kristalle |