Learn More
Xylenolorange-Tetranatriumsalz, Indikator für Metalltitration, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120905 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15644090
Marke: Honeywell-Fluka 338251G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3618-43-7
MDL-Nummer MFCD00044293
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylol orangefarbenes Tetranatriumsalz
Schmelzpunkt 195 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 760.58 mol
Verpackung Glasflasche
Farbe Braun
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver oder Kristalle