Learn More
Xylitol-d7, TRC
Artikelnummer. 30450798
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30450798 10 mg 10 Milligramm
30455082 5 mg 5 Milligramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30450798
Marke: Toronto Research Chemicals TRCX74805210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylitol-d7
Summenformel C5 D7 H5 O5
Menge 10 mg
Synonym Xylitol-1,1,2,3,4,5,5-d7, Xylitol-d7, Xylitol-1,1,2,3,4,5,5-D7
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+/i1D2,2D2,3D,4D,5D
SMILES [2H]C([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])O
IUPAC-Name (2R,4S)-1,1,2,3,4,5,5-heptadeuteriopentane-1,2,3,4,5-pentol
Molekulargewicht (g/mol) 159.189
Formelmasse 159.112