Learn More
Xylit, LoGiCal
Artikelnummer. 30460780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460780 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460780 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR1451.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und kompetenter Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
Xylit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylitol
CAS 87-99-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Xylitol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H12 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, x 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol
InChI-Formel InChI=1 S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10 H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
Industry Type Forensik
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 10 mg
Formelmasse 152,0685 g/mol