Learn More
Xylit, TRC
Artikelnummer. 30455930
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30455930 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30455930 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX748050250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylitol
CAS 87-99-0
Summenformel C5 H12 O5
Menge 250 g
Synonym Xylitol','Meso-xylitol','C-Xylidex CR 16055','DL-Xylitol','Eutrit','Fluorette','Klinit','Kylit','NSC 25283','Wood sugar alcohol','X 0018','Xylisorb','Xylisorb 300','Xylisorb 700','Xylit','Xylit XC','Xylitab 100','Xylitab 300','Xylitab DC','Xylite','Xylite (sugar)','Xylitol C','Xylitol CM 90','Xylitol P','Xyliton','meso-Xylitol','xylo-Pentitol
InChI-Formel InChI=1S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10H,1-2H2/t3-,4+,5+
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.0685