Learn More
R&D Systems™ Y-27632 dihydrochloride
Description
For more information about how Y-27632 may be used, please see our protocols: Transdifferentiating Fibroblasts into Neurons, Converting Fibroblasts into Cardiomyocytes (9C Cocktail), Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs, Human iPSC-derived Myoblasts .
Research use only Y-27632 also available.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | trans-4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-4-pyridinylcyclohexanecarboxamide dihydrochloride |
| CAS | 129830-38-2 |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Ziel | Rho-kinase Inhibitors |
| Summenformel | C14H21N3O.2HCl |
| Reinheit | 99% |
| Regulatorischer Status | GMP |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.