Learn More
Y-27632 Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30008525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008525 50 mg 50 Milligramm
30009040 5 mg 5 Milligramm
30010890 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008525 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45544350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129830-38-2
Summenformel C14H21N3O • 2(HCl)
Molekulargewicht (g/mol) 247.3423646
Synonym trans-4-[(1R)-1-Aminoethyl]-N-4-pyridinylcyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-(R)-trans-4-(1-aminoethyl)-N-(4-pyridyl)cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride, (+)-trans-N-(4-Pyridyl)-4-[(R)-1-aminoethyl]cyclohexanecarboxamide Dihydrochloride;
SMILES N[C@@H]([C@]1(CC[C@@H](CC1)C(NC2=CC=NC=C2)=O)[H])C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Y-27632 Dihydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13;;/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18);2*1H/t10-,11?,12?;;/m1../s1
Formelmasse 319.1218
Reinheit (%) >95%