Learn More
Y15, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475168
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16475168 10 mg
16411397 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16475168 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12444
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Y15 is a potent and specific inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) that inhibits its autophosphorylation activity, decreases the viability of cancer cells, and blocks tumor growth.
Y15 is a potent and specific inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) that inhibits its autophosphorylation activity, decreases the viability of cancer cells, and blocks tumor growth.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Y15
Physikalische Form Solid
CAS 4506-66-5
Farbe White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H14Cl4N4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym FAK Inhibitor 14
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (176.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.NC1=CC(N)=C(N)C=C1N
Molekulargewicht (g/mol) 284.01
Formelmasse 284.01
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research