Learn More
Yangonin, MedChemExpress
Beschreibung
Yangonin exhibits affinity for the human recombinant cannabinoid CB1 receptor with an IC50 and a Ki of 1.79 μM and 0.72 μM, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Yangonin |
| CAS | 500-62-9 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C15H14O4 |
| Menge | 10 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 25 mg/mL (96.80 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1C=C(OC)C=C(/C=C/C2=CC=C(OC)C=C2)O1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.27 |
| Formelmasse | 258.27 |
| Mehr anzeigen |