Learn More
YC/T 184-2004 Markiertes Nitrosamingemisch 690 100 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4∣(RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) |
| CAS | 1020719-69-0, 1020719-68-9, 66148-19-4, 764661-24-7 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Dichloromethane |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | (R,S)-N-Nitroso Anatabine-2,4,5,6-d4 100 μg/mL∣(RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 100 μg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 100 μg/mL∣N-Nitrosonornicotine-ketoneD4(pyridylD4) 100 μg/mL |