Learn More
Thermo Scientific™ Yeast Extract Agar
Beschreibung
Yeast Extract Agar is ideal for cultivating a wide range of bacteria and fungi in laboratory settings.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Transparent |
| Inhalt und Lagerung | 2°C to 12°C |
| Format | 90 mm |
| Herstellungsort | United Kingdom |
| Produkttyp | Agar Plate |
| Füllvolumen | 17 mL |
| Menge | 10 Platten |