Learn More
MP Biomedicals™ Hefeextrakt-Pepton-Dextrose-Agar
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
:
YPD-Agar; Gewicht: 454 g
Beschreibung
- YPD-(YEPD-)Agar ist ein nährstoffreiches Medium für das Wachstum von S. cerevisiae, das Dextrose, Pepton, Hefeextrakt und Agar enthält.
- Dextrose dient als Energiequelle.
- Hefeextrakt und Pepton liefern Kohlenstoff, Stickstoff, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und andere wichtige Wachstumsnährstoffe, die das Wachstum von Hefen stimulieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 67 g/L |
| Form | Pulver |
| Güte | Molecular Biology Certified™ |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wachstum von Saccharomyces cerevisiae |
| pH | 6,2 ± 0,3 (bei 25 °C) |
| Gewicht (metrisch) | 454 g |