Learn More
MP Biomedicals™ Hefextrakt-Pepton-Dextrose-Bouillon
Artikelnummer. 11377749 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
YPD-Bouillon; Gewicht (metrisch): 5 kg; Format: Pulver
Artikelnummer.
11377749 YPD-Bouillon; Gewicht (metrisch): 5 kg; Format: Pulver
1 options
Artikelnummer. 11377749
Marke: MP Biomedicals™ 114001042
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MP Biologicals™ YPD-Bouillon wird für das routinemäßige Wachstum von Saccharomyces cerevisiae für molekularbiologische Studien verwendet.
  • YPD (YEPD) ist ein nährstoffreiches Medium für das Wachstum vonS. cerevisiae, das Dextrose, Pepton und Hefeextrakt enthält.
  • Dextrose dient als Energiequelle.
  • Hefeextrakt und Pepton liefern Kohlenstoff, Stickstoff, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und andere wichtige Wachstumsnährstoffe, die das Wachstum von Hefen stimulieren.
  • Schüttgut.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 67 g/L
Form Pulver
Güte Molecular Biology Certified™
Medientyp YPD
Zusammensetzung 20 g Pepton Y; 10 g Hefeextrakt-Y; 20 g Dextrose; 17 g Agar-Y. Für eine korrekte pH-Einstellung wurden kleine Mengen biologischer Puffer hinzugefügt.
pH 6,2 ± 0,3 (bei 25 °C)
Löslichkeit Wasserlöslich
Gewicht (metrisch) 5 kg