Learn More
Hefeextrakt, hochrein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815488 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15815488 1 kg 1 Kilogramm
1 options
Artikelnummer. 15815488
Marke: Thermo Scientific J23547.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Aus Bäckerhefe extrahiert.
  • Format: Cremefarbenes Pulver
  • CAS-Nr: 8013-01-2
  • MDL-Nummer: MFCD00132599
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weißgrau
Form Pulver
Güte Ultrapure
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Verpackungsart Kunststoffflasche
Menge 1 kg