Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lytische Enzyme aus Hefe, Arthrobacter luteus
Artikelnummer. 15455459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15455459 500 mg 500 Milligramm
15445459 250 mg 250 Milligramm
15435459 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455459 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J63195.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00 €
    590.65 € / 500 Milligramm
    Sparen 65.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hydrolysiert lineare Glukosepolymere mit Beta-1,3-Verbindungen
Yeast Lytic Enzyme is used to hydrolyzes linear glucose polymers with beta-1,3-linkages, used for enzymatic digestion of yeast glycan coats and for spheroplast formation, used to digest the cell wall of active yeast cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37340-57-1
Synonym Lyticase; Zymolyase 20T
Spezifikation
Farbe Weißgrau
Produkttyp Zelllyseenzyme
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Lyophilisiert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hydrolysiert lineare Glukosepolymere mit Beta 1,3-Bindungen
Menge 500 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Yeast Lytic Enzyme, Arthrobacter luteus
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.