Learn More
MP Biomedicals™ Hefe-Stickstoff-Basis
Artikelnummer. 11347819 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Hefe-Stickstoff-Basis: Gewicht: 454 g; Format: Pulver
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11347819 Hefe-Stickstoff-Basis: Gewicht: 454 g; Format: Pulver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11347819 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 114029622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    570.08 €
    521.85 € / 454 Gramm
    Sparen 48.23 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MP Biologicals™ YNB mit Ammoniumsulfat ohne Kaliumphosphat ist ein Bestandteil synthetischer definierter Hefemedien.
  • Hefe-Stickstoff-Basis (YNB) ist mit oder ohne Ammoniumsulfat erhältlich.
  • YNB besteht aus Salzen, Vitaminen und Spurenelementen. Einige Komponentenausfälle sind verfügbar.
  • Um Ihre eigenen synthetischen definierten Hefemedien zu erstellen, beginnen Sie mit der YNB Ihrer Wahl, fügen Sie eine Kohlenstoffquelle, die entsprechenden Aminosäuren und ggf. Agar hinzu.
  • Schüttgut, leicht gewogen, um kundenspezifische Chargengrößen zu erstellen.
Spezifikation
Konzentration 0.7 g/L
Form Pulver
Güte Molecular Biology Certified™
Medientyp YNB
Zusammensetzung Vitamine: Biotin 0,002 mg; Calcium-Pantothenat 0,4 mg; Folsäure 0,002 mg; Inositol 2 mg: Niacin 0,4 mg; P-Aminobenzoesäure 0,2 mg; Pyridoxinhydrochlorid 0,4 mg; Riboflavin 0,2 mg; Thiaminhydrochlorid 0,4 mg; Spurenelemente: Borsäure 0,5 mg, Kupfersulfat 0,04 mg, Kaliumjodid 0,1 mg, Eisenchlorid 0,2 mg, Mangansulfat 0,4 mg, Natriummolybdat 0,2 mg, Zinksulfat 0,4 mg; Salze: Magnesiumsulfat 500 mg; Natriumchlorid 100 mg; Calciumchlorid 100 mg
pH 5,0 ±0,2
Löslichkeit Wasserlöslich
Gewicht (metrisch) 454 g
compliance-icons
Product Identifier
  • YNB w/o Ammonium Sulfate w/o Potassium Phosphate (Powder)
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride